Läs mer
sec-Butyl Methyl Ether, TRC
Produktkod. 30344358
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30344358 2.5 g
1 options
Produktkod. 30344358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7680752.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxybutane
CAS 6795-87-5
Molekylformel C5 H12 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym Butane, 2-methoxy-, Ether, sec-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxybutane, (±)-2-Methoxybutane, (±)-Methyl 2-butyl ether, 2-Butyl methyl ether, Methyl 1-methylpropyl ether, Methyl sec-butyl ether, sec-Butyl methyl ether, sec-Butyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCC(C)OC
IUPAC-namn 2-methoxybutane
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.0888