Läs mer
sec-Butylamine, 99%
Produktkod. p-3735860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
25ml
500ml
5ml
Produktkod. 10695712
Brand: Thermo Scientific Acros 107810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13952-84-6
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.14
MDL-nummer MFCD00008094
InChI-nyckel BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC-namn butan-2-amin
LEDER CCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butylamine
Smältpunkt -104.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7200g/mL, 0.72
Kokpunkt 63.0°C
Flampunkt −19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(NH2)CH3
Brytningsindex 1.3920 to 1.3960
Kvantitet 5 mL
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 73.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.