Läs mer
sec-Butylbenzene, 99%
Produktkod. 11473980
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473980 25 mL 25ml
11436116 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22962.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.222 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-98-8
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00009329
InChI-nyckel ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC-namn butan-2-ylbensen
LEDER CCC(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butylbenzene
Smältpunkt -75°C
Densitet 0.862
Kokpunkt 173°C to 174°C
Flampunkt 52°C (125°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2709
Beilstein 1903902
Merck Index 14,1550
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • sec-Butylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sec-Butylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.