Läs mer
sek-butylbensen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10691443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10691443 5 mL Glasflaska 5ml
10788302 50 mL Glasflaska 50ml
10579820 250 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10691443 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107860050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-98-8
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00009329
InChI-nyckel ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC-namn butan-2-ylbensen
LEDER CCC(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butylbenzene
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -75°C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 173°C to 174°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)C2H5
Brytningsindex 1.4890 to 1.491
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05, 414
Merck Index 15, 1552
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • sec-Butylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.