Läs mer
sec-Butylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sec-Butylbenzene |
| CAS | 135-98-8 |
| Molekylformel | C10 H14 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene, sec-butyl- (8CI), (1-Methylpropyl)benzene, (RS)-2-Phenylbutane, (±)-sec-Butylbenzene, (α-Methylpropyl)benzene, 2-Phenylbutane, NSC 8466, sec-Butylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | butan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.22 |
| Formel vikt | 134.1096 |