Läs mer
sec-Butylbenzene, TRC
Produktkod. 30341865
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341865 10 g
1 options
Produktkod. 30341865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69270510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butylbenzene
CAS 135-98-8
Molekylformel C10 H14
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene, sec-butyl- (8CI), (1-Methylpropyl)benzene, (RS)-2-Phenylbutane, (±)-sec-Butylbenzene, (α-Methylpropyl)benzene, 2-Phenylbutane, NSC 8466, sec-Butylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
LEDER CCC(C)c1ccccc1
IUPAC-namn butan-2-ylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 134.22
Formel vikt 134.1096