Läs mer
sec-butyllitium, 1,3 M sol. i cyklohexan/hexan (92/8), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10568513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10568513 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10325942 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10568513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187548000
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-30-1 , 110-82-7 , 110-54-3
Molekylformel C4H9Li
Molekylvikt (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00009323
InChI-nyckel VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
PubChem CID 102446
IUPAC-namn (butan-2-yl)litium
LEDER [Li]C(C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butyllithium
Färg Färglös
Namnnotering 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8)
Linjär formel C2H5CH(CH3)Li
Fieser 09,87; 10,75; 12,97; 16,56
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts (forming lioh and butane).
Formel vikt 64.06
Procent renhet 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 800 mL
Flampunkt −17°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.