Learn More
sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 83-27-2 |
| Molekylformel | C11H20O4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (1-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl sec-Butylmalonate, NSC 127865, NSC 30679, NSC 41157, sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-8(4)9(10(12)14-6-2)11(13)15-7-3/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C(C)CC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-butan-2-ylpropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vikt | 216.1362 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?