Läs mer
sec-Butylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455405
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455405 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15455405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58714.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171860-66-5 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten i ett torrt och väl ventilerat utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-66-5
Densitet 0.968
Molekylformel C4H9BrZn
MDL-nummer MFCD00671990
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-butylzinc bromide, bromo sec-butyl zinc, zinc, bromo 1-methylpropyl, sec-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, sec-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, sec-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel DATGUFISTUEOBS-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[CH-]C.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(1+);butan
Molekylvikt (g/mol) 202.4
PubChem CID 4101435
Formel vikt 202.4
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.