Läs mer
sec-Hexyl Alcohol Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sec-Hexyl Alcohol Phthalate |
| CAS | 856637-76-8 |
| Molekylformel | C14 H18 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-Methylpentyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-4-7-10(2)18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-10H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | CCCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hexan-2-yloxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.121 |