Läs mer
Bel-Art™ Secador™ 5.0 automatisk torkningsskåp, elektrisk icke-uttorkningsmedel
Produktkod. 17885392
Change view
Antal hyllor:
3
Produktkod. Antal hyllor
17885392 3
1 options
Produktkod. 17885392 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H420571003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22905.00 SEK
    20996.48 SEK / Paket med 1
    Save 1908.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
Ett torkmedelfritt skåp ger torrförvaring för fuktkänsliga produkter såsom laboratorieprover, reagenser, optisk utrustning, elektronik och 3D-utskriftsfilament.
  • Högdensitetsskumpackningar för att hålla ute omgivande luftfuktighet och torr luft inomhus
  • Stora klara polykarbonatpaneler är hållbara och möjliggör enkel visning av insidan av innehållet
  • LCD visar intern temperatur och luftfuktighetsnivå
  • Inkluderar 3 justerbara och avtagbara hyllor
  • Elektriska modeller håller luftfuktigheten inomhus på 20-40 %
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Skåp stil Frontmatad
Material Polykarbonat
Produkttyp Desiccator
Dörr stil Med gångjärn
Antal hyllor 3
Hyllpositioner Justerbar
Mått (D x B x H) Inredning 34 cm x 28 cm x 50cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 25 tum
Höjd (metrisk) 63.5 cm
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 34 cm
Spänning 100/120 V eller 200/240 V