Läs mer
Bel-Art™ Secador™ 5.0 exsickatorskåp
Produktkod. 17895392
Change view
Antal hyllor:
3
Produktkod. Antal hyllor
17895392 3
1 options
Produktkod. 17895392 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H420570001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14035.00 SEK
    13299.08 SEK / Paket med 1
    Save 735.92 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-03-2027
Skåpet tillhandahåller torrförvaring för fuktkänsliga produkter som laboratorieprover, reagenser, optisk utrustning, elektronik och 3D-utskriftsfilament.
  • Skumpackningar med hög densitet för att hålla omgivande luftfuktighet ute och torr luft inuti
  • Stora klara polykarbonatpaneler är hållbara och möjliggör enkel visning av det inre innehållet
  • LCD visar den interna temperaturen och luftfuktigheten
  • Inkluderar 3 justerbara och avtagbara hyllor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Skåp stil Frontmatad
Material Polykarbonat
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Med gångjärn
Antal hyllor 3
Antal per förpackning 1 st.
Hyllpositioner Justerbar
Mått (D x B x H) Inredning 34 x 28 x 50 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 20,4 tum
Höjd (metrisk) 52 cm
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 34 cm