Läs mer
Secalciferol-d6, TRC
Produktkod. 30240980
Change view
Kvantitet:
0.25 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240980 10 mg
30240532 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS21150210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1440957-55-0
Molekylformel C27 2H6 H38 O3
Molekylvikt (g/mol) 422.67
Synonym (3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptanediol-1,1,1-d3, (24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3-d6, (24R)-Hydroxycalcidiol-d6, (24R)-24,25-Dihydroxycholecalciferol-D6 (25,25-di(methyl-D3)), 24R,25-Dihydroxyvitamin D3-d6, Secalciferol-d6
IUPAC-namn (3R,6R)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]-1,1,1-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)heptane-2,3-diol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(O)([C@H](O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Secalciferol 25,25-dimethyl-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24+,25-,27-/m1/s1/i3D3,4D3
Formel vikt 422.3667