Läs mer
Secalciferol, MedChemExpress
Beskrivning
Secalciferol is a metabolite of Vitamin D, a possibly anti-inflammatory steroid which is involved in bone ossification.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Secalciferol |
| CAS | 55721-11-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H44O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(C)O)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.64 |
| Visa mer |