Läs mer
SecinH3, MedChemExpress
Produktkod. 16483078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483078 10 mg
16425817 5 mg
16409646 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100559
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SecinH3
CAS 853625-60-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20N4O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (282.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OC)N=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=C1)CSC5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 460.51
Formel vikt 460.51
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease