Läs mer
SECISBP2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 30027572 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30027572 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30027572 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP222301APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SECISBP2 Polyclonal antibody specifically detects SECISBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SECISBP2
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias DKFZp686C09169, SBP2SECIS-binding protein 2, SECIS binding protein 2, selenocysteine insertion sequence binding protein 2, selenocysteine insertion sequence-binding protein 2
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 804 to 854 of human SECIS Binding Protein 2 using the numbering given in entry NP_076982.3 (GeneID 79048).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79048
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG