missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Secnidazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30323388
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323388 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323388 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16931100AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Secnidazole
CAS 3366-95-8
Analyt- eller komponentnamn Secnidazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H11 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Secnidazole
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
LEDER CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 185.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 185.08 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.