missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Secnidazole, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Secnidazole |
| CAS | 3366-95-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Secnidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Secnidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?