Läs mer
Secnidazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17780639 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17780639 1 g
17790639 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17780639 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469030010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Secnidazole
Typ Secnidazole
Fysisk form Pulver
CAS 3366-95-8
Smältpunkt 70°C to 76°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Vatten ≤6 %
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Molekylformel C7 H11 N3 O3
Produktlinje Livsvetenskap
MDL-nummer 00864656
Frakt skick Inga speciella krav
Merck Index XIII 8494
Löslighetsinformation Soluble in methanol
Molekylvikt (g/mol) 185.18
Procent renhet ≥97.5%