Läs mer
Secnidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Secnidazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 185.08 |
| Procent renhet | >95% |