Läs mer
seco-(8,9)-Buspirone Carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30137974
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137974 1 g
30132999 250 mg
30005912 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6897151G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 257877-43-3
Molekylformel C21 H33 N5 O3
Molekylvikt (g/mol) 403.52
Synonym 1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]amino]ethyl]cyclopentaneacetic acid
IUPAC-namn 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butylamino]ethyl]cyclopentyl]acetic acid
LEDER OC(=O)CC1(CC(=O)NCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material seco-(8,9)-Buspirone Carboxylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H33N5O3/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29)
Formel vikt 403.2583