Läs mer
seco Everolimus B (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | seco Everolimus B |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C53H85NO15/c1-32(16-12-11-13-17-33(2)45(65-8)30-40-21-19-38(7)53(64,69-40)50(60)51(61)54-23-15-14-18-41(54)52(62)63)26-36(5)47(58)49(67-10)48(59)37(6)27-34(3)42(56)31-43(57)35(4)28-39-20-22-44(68-25-24-55)46(29-39)66-9/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,57,59,64H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3,(H,62,63)/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43+,44-,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1 |