Läs mer
Seco Rapamycin sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Seco Rapamycin sodium salt is the ring-opened product of Rapamycin. Seco-rapamycin is reported not to affect the mTOR function.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Seco Rapamycin sodium salt |
| CAS | 148554-65-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C51H78NNaO13 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Secorapamycin A monosodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (49.14 mM) |
| LEDER | O=C([C@H]1N(C(C([C@@]2(O)[C@H](C)CC[C@@H](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C([C@H](OC)[C@H](O)/C(C)=C/[C@@H](C)C(/C=C/[C@H](C)C[C@H]3C[C@@H](OC)[C@H](O)CC3)=O)=O)O2)=O)=O)CCCC1)O[Na] |
| Molekylvikt (g/mol) | 936.15 |
| Visa mer |