Läs mer
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 17173249
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17173249 200 reaktioner
17195802 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17173249 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A48571
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit är designat för att producera dubbelsträngat cDNA med användning av första strängsreaktion utan behov av mellanliggande organisk extraktion eller etanolutfällningssteg. Detta bekväma enkelrörsformat påskyndar syntesproceduren och maximerar cDNA-återvinningen. Satsen innehåller färdigblandade komponenter för att minska antalet pipetteringssteg som krävs för att slutföra proceduren.
InvitrogenTM Second Strand cDNA Synthesis Kit är designat för att producera dubbelsträngat cDNA med användning av första strängsreaktion utan behov av mellanliggande organisk extraktion eller etanolutfällningssteg. Detta bekväma enkelrörsformat påskyndar syntesproceduren och maximerar cDNA-återvinningen. Satsen innehåller färdigblandade komponenter för att minska antalet pipetteringssteg som krävs för att slutföra proceduren.
Funktioner i Second Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
  • Effektiv syntes av fullängds dubbelsträngat cDNA
  • Snabb —procedur klar på 1 timme
  • Bekväm —förblandade komponenter
  • Komplett —inkluderar resterande RNA-borttagningsreagenser
Användningsområden
  • Fullängds dubbelsträngad trubbig cDNA-syntes för kloning
  • Dubbelsträngad cDNA-bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll:
• Second Strand Enzyme Mix, 4 x 1 mL
• 5X Second Strand Reaction Mix, 4 x 250μ L
• 0,5 M EDTA, pH 8,0, 4 x 1 ml
• RNase I, 10 U/μ L, 4 x 500μ L
• Vatten, nukleasfritt, 12 x 1,25 mL Förvaring: -
15 till -25 °C
Formatera 200 reaktioner
Produkttyp cDNA Synthesis Kit
Kvantitet 200 reaktioner
För användning med (applikation) Kloning
Slutlig produkttyp Dubbelsträngat cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter