Beskrivning
Programmerade metoder: ssDNA, dsDNA, RNA, oligo, protein, OD600 och Lowry, Bradford och BCA valfri bakgrundskorrigering vid 320nm för UV-metoder. Automatisk beräkning av provspädning. Enkel konvertering med ''Konvertering''-tangenten. Upp till 10 standarder för kolorimetriska processer. Xenonblixtlampa med en livslängd på 10 år.
- Kompakt enhet
- Resultaten är tillgängliga med ett ögonkast
- Stor, lättläst display
- Ingen uppvärmningstid krävs
- Mätningen tar bara 2 sekunder
- Lagring av de senaste 100 resultaten och alla motsvarande data
- Lagrade provdata och kalibreringsdata kan återkallas
- UV-vis filterset för kontroll av fotometrisk precision och våglängdsnoggrannhet
Beställningsinfo
Typ
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sekundärt UV-Vis-filter |