Läs mer
Labconco™ Sekundära vakuumfällor
Produktkod. 15193015 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet:
200 ml
900 ml
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15193015 200 ml 1,27 cm Varje
15183015 900 ml 1,9 cm Varje
11761559 900 ml 1,27 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15193015 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7538400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17260.00 SEK
    13716.16 SEK / Paket med 1
    Save 3543.84 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kräver
För att hitta en pump för användning med denna fälla, se Pumpar.
För alla mekaniskt kylda frystorka system; säkerställa effektiv behandling av prover med låga eutektiska punkter
  • Trap kommer att svalna till cirka -°75 C (-°103 F) med torris och lösningsmedel i sin avtagbara brunn
  • Kan användas som en billig samlare: anslut ett prov till inkommande port, vakuumpump till utgående port och systemet är klart
  • Rostfritt stål, med lock
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,052 tum.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 1,27 cm
Kapacitet 200 ml
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Förhindra föroreningar från att migrera in i vakuumpumpen
För användning med (utrustning) Kylt frystorka system
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 19.81 cm
Inkluderar 0,5 tum od inlopp/utlopp anslutning
Temperaturområde (engelska) −103 °F
Temperaturområde (metriskt) −75 °C
Volym (engelska) Tja 0,507 gal.
Volym (metrisk) Tja 1920 mL
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg