Läs mer
Labconco™ Sekundära vakuumfällor
Produktkod. p-147057 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet:
200 ml
900 ml
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15193015
Brand: Labconco™ 7538400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
För att hitta en pump för användning med denna fälla, se Pumpar.
För alla mekaniskt kylda frystorka system; säkerställa effektiv behandling av prover med låga eutektiska punkter
  • Trap kommer att svalna till cirka -°75 C (-°103 F) med torris och lösningsmedel i sin avtagbara brunn
  • Kan användas som en billig samlare: anslut ett prov till inkommande port, vakuumpump till utgående port och systemet är klart
  • Rostfritt stål, med lock
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,052 tum.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 1,27 cm
Kapacitet 200 ml
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Förhindra föroreningar från att migrera in i vakuumpumpen
För användning med (utrustning) Kylt frystorka system
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 19.81 cm
Inkluderar 0,5 tum od inlopp/utlopp anslutning
Temperaturområde (engelska) −103 °F
Temperaturområde (metriskt) −75 °C
Volym (engelska) Tja 0,507 gal.
Volym (metrisk) Tja 1920 mL
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg