Läs mer
OHAUS™ Sektionsblock
Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
12 mm injektionsflaskor
12 mm provrör
15 mm injektionsflaskor
16 mm provrör
17 mm injektionsflaskor
20 mm provrör
21 mm injektionsflaskor
25 mm provrör
28 mm injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 12 mm provrör |
| Typ | Sektionsblock |
| Material | Metall |