Läs mer
OHAUS™ Sektionsblock Produktkod.: 16620462
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Sektionsblock
Produktkod. p-7184927 Handla allt Ohaus Produkter
15 mm injektionsflaskor
För användning med (utrustning):
12 mm injektionsflaskor
12 mm provrör
15 mm injektionsflaskor
16 mm provrör
17 mm injektionsflaskor
20 mm provrör
21 mm injektionsflaskor
25 mm provrör
28 mm injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16620462
Brand: OHAUS™ 30500573
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Tillbehör kokplatta-omrörare
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 15 mm injektionsflaskor
Typ Sektionsblock
Material Metall
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
OHAUS™ Sektionsblock >