Learn More
SECTM1 Antibody (01), FITC , R&D Systems™
Product Code. 18620728 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18620728 0.1 mL 0.1mL
1 options
Code produit 18620728 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305807F
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SECTM1 Monoclonal specifically detects SECTM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen SECTM1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 01
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias K12secreted and transmembrane protein 1, Protein K-12, secreted and transmembrane 1, type 1a transmembrane protein
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SECTM1 (Q8WVN6-1; Met1-Gly145).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6398
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.