Läs mer
Sartorius™ Secura™ Analytisk balans
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120/220g
120g
320g
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Integrerade skyddssystem för att minimera risken för att få felaktiga resultat
- Larmmeddelanden i realtid och interaktiv användarvägledning för utjämning för att förhindra felaktiga resultat på grund av ojämn balans
- SQmin för automatisk detektering och aktiv övervakning för att säkerställa inom det acceptabla USP driftområde för tillförlitliga resultat
- Helautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , för högsta möjliga noggrannhet hela tiden
- Cal Audit Trail för enkel, spårbar dokumentation av alla kalibrerings- och justeringsdata
- Säker och tydlig dokumentation med prov- och batchidentifierare för att hålla perfekt koll på vägningsdata
- GLP-∣GMP-kompatibla utskrifter
- Standard lösenordssäkerhetsfunktioner för skydd mot manipulering och obehörig åtkomst
- Integrerad PC direktfunktion och Plug and Work-anslutning till Sartorius skrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | Dator-direkt dataöverföring, Plug och Play till Sartorius-skrivare |
| Kapacitet | 320g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Inkluderar | Universell strömadapter, kåpa för användning, applikationsguide, dammskydd för analytiska vågar och dragskyddsring för 0,1 mg vågar |
| Utjämning | Realtidsnivåstöd |
| Linjäritet | 0.2 mg |
| Modell | 324 |
| Repeterbarhet | 0.1 mg |
| Stabiliseringstid | 2 sek |
| Visa mer |