Läs mer
Sartorius™ Secura™ Analytisk balans
Produktkod. 15470563 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120/220g
120g
320g
Läsbarhet:
0.01 mg
0.01, 0.1 mg
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet unitSize
15470563 120g 0.01 mg 1 enhet
15410573 320g 0.1 mg 1 enhet
15490563 120/220g 0.01, 0.1 mg 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470563 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer SECURA1251CEU
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har inbyggda skyddssystem för fullständig tillförlitlighet och regelefterlevnad.
  • Integrerade skyddssystem för att minimera risken för att få felaktiga resultat
  • Larmmeddelanden i realtid och interaktiv användarvägledning för utjämning för att förhindra felaktiga resultat på grund av ojämn balans
  • SQmin för automatisk detektering och aktiv övervakning för att säkerställa inom det acceptabla USP driftområde för tillförlitliga resultat
  • Helautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , för högsta möjliga noggrannhet hela tiden
  • Cal Audit Trail för enkel, spårbar dokumentation av alla kalibrerings- och justeringsdata
  • Säker och tydlig dokumentation med prov- och batchidentifierare för att hålla perfekt koll på vägningsdata
  • GLP-∣GMP-kompatibla utskrifter
  • Standard lösenordssäkerhetsfunktioner för skydd mot manipulering och obehörig åtkomst
  • Integrerad PC direktfunktion och Plug and Work-anslutning till Sartorius skrivare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp Dator-direkt dataöverföring, Plug och Play till Sartorius-skrivare
Kapacitet 120g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Inkluderar Universell strömadapter, kåpa för användning, applikationsguide, dammskydd för analytiska vågar och dragskyddsring för 0,1 mg vågar
Utjämning Realtidsnivåstöd
Linjäritet 0.1 mg
Modell 125
Repeterbarhet 0.02 mg
Stabiliseringstid 6 sek
Typ Analysvåg
Mått (D x B x H) 376 x 218 x 316 mm
Höjd (metrisk) 218 mm kammare
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (metrisk) 8,2 mg prov
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz