Läs mer
Sartorius™ Secura™ Analytisk balans
Produktkod. p-7113007 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120/220g
120g
320g
Läsbarhet:
0.01 mg
0.01, 0.1 mg
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15410573
Brand: Sartorius™ SECURA3241CEU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har inbyggda skyddssystem för fullständig tillförlitlighet och regelefterlevnad.
  • Integrerade skyddssystem för att minimera risken för att få felaktiga resultat
  • Larmmeddelanden i realtid och interaktiv användarvägledning för utjämning för att förhindra felaktiga resultat på grund av ojämn balans
  • SQmin för automatisk detektering och aktiv övervakning för att säkerställa inom det acceptabla USP driftområde för tillförlitliga resultat
  • Helautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , för högsta möjliga noggrannhet hela tiden
  • Cal Audit Trail för enkel, spårbar dokumentation av alla kalibrerings- och justeringsdata
  • Säker och tydlig dokumentation med prov- och batchidentifierare för att hålla perfekt koll på vägningsdata
  • GLP-∣GMP-kompatibla utskrifter
  • Standard lösenordssäkerhetsfunktioner för skydd mot manipulering och obehörig åtkomst
  • Integrerad PC direktfunktion och Plug and Work-anslutning till Sartorius skrivare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp Dator-direkt dataöverföring, Plug och Play till Sartorius-skrivare
Kapacitet 320g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Universell strömadapter, kåpa för användning, applikationsguide, dammskydd för analytiska vågar och dragskyddsring för 0,1 mg vågar
Utjämning Realtidsnivåstöd
Linjäritet 0.2 mg
Modell 324
Repeterbarhet 0.1 mg
Stabiliseringstid 2 sek
Typ Analysvåg
Mått (D x B x H) 376 x 218 x 316 mm
Höjd (metrisk) 218 mm kammare
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (metrisk) 8,2 mg prov
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz