Beskrivning
- Integrerade skyddssystem för att minimera risken för att få felaktiga resultat
- Larmmeddelanden i realtid och interaktiv användarvägledning för utjämning för att förhindra felaktiga resultat på grund av ojämn balans
- SQmin för automatisk detektering och aktiv övervakning för att säkerställa inom det acceptabla USP driftområde för tillförlitliga resultat
- Helautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , för högsta möjliga noggrannhet hela tiden
- Cal Audit Trail för enkel, spårbar dokumentation av alla kalibrerings- och justeringsdata
- Säker och tydlig dokumentation med prov- och batchidentifierare för att hålla perfekt koll på vägningsdata
- GLP-∣GMP-kompatibla utskrifter
- Standard lösenordssäkerhetsfunktioner för skydd mot manipulering och obehörig åtkomst
- Integrerad PC direktfunktion och Plug and Work-anslutning till Sartorius skrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | Dator-direkt dataöverföring, Plug och Play till Sartorius-skrivare |
| Kapacitet | 6100 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Inkluderar | Universell strömadapter, kåpa för användning, applikationsguide, dammskydd för analytiska vågar och dragskyddsring för 0,1 mg vågar |
| Utjämning | Realtidsnivåstöd |
| Linjäritet | 20 mg |
| Modell | 6102 |
| Repeterbarhet | 10 mg |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Visa mer |