Läs mer
Sartorius™ Secura™ Semi-mikrovågar: Kampanj
Produktkod. 15480563 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g, 120 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15480563 60 g, 120 g 1 enhet
1 options
Produktkod. 15480563 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer SECURA1251S
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Erbjuder fyra olika vägningsområden för att uppfylla behoven hos de flesta 5-siffriga vägningsapplikationer.
  • Secura 125; Kapacitet: 60g, 120g; Läsbarhet: 0,01 mg, 0,01 mg
  • Kampanjerbjudandet löper ut 2016-12-31
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 60 g, 120 g
Läsbarhet 0.01 mg
Modell Secura 125