Beskrivning
Secura™ vågar ger dig trygghet och sinnesfrid att veta att du har gjort allt rätt. Secura™ har inbyggda skyddssystem för fullständig tillförlitlighet och regelefterlevnad. Vägledningsuppmaningar i realtid för utjämning, automatisk intern justering och 100 % spårbar, tydlig dokumentation med prov- och batchidentifierare gör ditt labbarbete mer effektivt.
- Pekskärm med grafiskt användargränssnitt optimerat för användare i läkemedelslaboratorier
- Cal Audit Trail-funktion för att dokumentera kvaliteten på varje invägningsprocedur du utför
- IsoCAL intern kalibrerings- och justeringsfunktion kopplad till CAL Audit Trail
- SQmin - övervakning av efterlevnad av USP minimigränser för provvikt
- Lösenordsskydd för inställningsinställningar
- LevelControl kontrollerar kontinuerligt om balansen är helt jämn
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | GLP, GMP |
| Anslutningstyp | mini USB |
| Kapacitet | 21 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.002 mg |
| För användning med (applikation) | Analytisk vägning |
| Utjämning | Stöd på nivå i realtid |
| Linjäritet | 0.01 mg |
| Min. Provvikt | 1.64 mg |
| Modell | Mikrobalans |
| Visa mer |