Läs mer
3M™ Säkra Click™ Återanvändbar respirator med halvmask
Produktkod. 16446370 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Inkluderar:
Talande diafragma
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Inkluderar Förpackningsstorlek
16446370 Intermediär Talande diafragma -
16486370 Liten Talande diafragma -
16476370 Betydande Talande diafragma Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16446370 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100171980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 SEK
    508.56 SEK / Paket med 1
    Save 231.44 SEK
    31% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med smarta och intuitiva funktioner, Secure Click™ Halvmask återanvändbar respirator är enkel, bekväm och pålitlig. Finns i tre storlekar: små, medelstora och stora, dessa andningsskydd kommer alla med ett valfritt talmembran.
  • Större andningsförmåga och komfort tillhandahålls av världens första quad flow patronsystem.
  • Kontroll av tryckknappstätningen hjälper till att stärka förtroendet för att andningsskyddet är ordentligt tätt mot ansiktet.
  • Talmembran är designat för att underlätta kommunikation medan du arbetar.
  • Förtroende för att filter och patroner är korrekt installerade tillhandahålls av alla nya Secure Click™ förbindelse.
  • Halvmaskdesign med låg profil erbjuder ett brett synfält och kompatibilitet med vissa svets- och slipsköldar.
  • Övergjuten design för enkel montering/demontering.
  • Avancerat silikonmaterial för ökad komfort och större hållbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS 1716:2012
Anslutningstyp Säkra Click™
Färg Mörkgrå
Material Silikon, Nylon
Produkttyp Andningsskydd för halv ansiktsmask
Storlek Intermediär
Inkluderar Talande diafragma
Modell HF-802 SD
Kvantitet 10/Cs.