Description
- Större andningsförmåga och komfort tillhandahålls av världens första quad flow patronsystem.
- Kontroll av tryckknappstätningen hjälper till att stärka förtroendet för att andningsskyddet är ordentligt tätt mot ansiktet.
- Talmembran är designat för att underlätta kommunikation medan du arbetar.
- Förtroende för att filter och patroner är korrekt installerade tillhandahålls av alla nya Secure Click™ förbindelse.
- Halvmaskdesign med låg profil erbjuder ett brett synfält och kompatibilitet med vissa svets- och slipsköldar.
- Övergjuten design för enkel montering/demontering.
- Avancerat silikonmaterial för ökad komfort och större hållbarhet.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS 1716:2012 |
| Anslutningstyp | Säkra Click™ |
| Färg | Mörkgrå |
| Material | Silikon, Nylon |
| Produkttyp | Andningsskydd för halv ansiktsmask |
| Storlek | Liten |
| Inkluderar | Talande diafragma |
| Modell | HF-801 SD |
| Kvantitet | 10/Cs. |