Läs mer
3M™ Säkra Click™ Huvudsele för HF-800-seriens andningsskydd med talmembran, HF-800-04
Product Code. 17513026 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Huvudsele
Product Code.
17513026 Huvudsele
1 options
Product Code. 17513026 Supplier 3M™ Supplier No. 7100181728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    941.55 SEK / Paket med 5
    Save 618.45 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
3M™ Säkra Click™ Huvudsele som är utformad för att användas med 3M™ Säkra Click™ Återanvändbara halvmasker HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD.
  • Godkänd 3M reservdel utformad för användning med 3M™ Säkra Click™ Halvmaskrespiratorer HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD (säljs separat)
  • Hjälper till att upprätthålla regulatoriska prestandakrav för andningsskydd
  • Enkel installation möjliggör ett snabbt byte
  • Huvudsele kan förlänga maskens livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Huvudsele