Läs mer
3M™ Säkra Click™ Kvantitativt passningstestadaptersats HF-800-03
Produktkod. 17217680
Change view
Produkttyp:
Adaptersats
Produktkod. Produkttyp
17217680 Adaptersats
1 options
Produktkod. 17217680 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100181558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    946.47 SEK / Paket med 1
    Save 1598.53 SEK
    62% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kit för att utföra kvantitativ passformstestning på 3M™ Säkra Click™ Återanvändbara halvmasker HF-800SD-serien. Patroner och filter ingår ej.
  • Används för att utföra kvantitativ passningstestning på 3M™ Säkra Click™ Halvmask Återanvändbara andningsskydd med talmembran
  • Inkluderar huvudsele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Adaptersats
För användning med (utrustning) Genomför kvantitativ passformstestning den 3 M™ Säkra Click™ Återanvändbara halvmasker HF-800 SD-serien
Inkluderar Huvudsele montering