Läs mer
3M™ Säkra Click™ Återanvändbar helmask
Produktkod. 17976640 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17976640 Liten
17956640 Intermediär
17966640 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17976640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100262627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5525.00 SEK
    3543.48 SEK / Paket med 1
    Save 1981.52 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Det säkra Click™ Återanvändbar helmask FF-800-serien hjälper till att skydda mot partiklar och en mängd olika gaser och ångor när den används med godkänd Secure Click™ filter.
  • Den snabba, enkla, en-trycks övertryckstryckknappens tätningskontroll hjälper till att ge förbättrat förtroende för andningsskyddet
  • Två dubbelflödesgas- och ångfilter på varje andningsskydd skapar världens första fyrflödesgas- och ångfiltersystem med fyra luftflödesvägar som ger enkel andning och komfort
  • Stor lins för utmärkt synfält, och behandlad med Scotchgard™ Skydd för förbättrad färg- och fläckbeständighet
  • Sele med sex remmar ger en säker och bekväm passform
  • Talmembranet är utformat för att ge enkel kommunikation
  • Rekommenderade applikationer inkluderar montering, kemisk sanering, kemikaliehantering, flisning, mejsling, rengöring, ugnsdrift, slipning, bearbetning, murning, målning, gjutning/gjutning, slipning och sågning.
  • Finns i tre storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Filtertyp Säkra Click™ Filter
Storlek Liten