Läs mer
LABPLAS Säker-T
Produktkod. 16668632
Change view
Mått (L x B):
24 x 24 tum.
30 x 30 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
16668632 30 x 30 tum.
16658632 24 x 24 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16668632 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer SCL33030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4920.00 SEK
    4318.50 SEK / Paket med 250
    Save 601.50 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
SECURE-T med avrivningsskyddsremsa är idealiska för att bibehålla provernas sterilitet.
  • Tillverkad av extruderad jungfrulig polyeten som garanterar inre sterilitet.
  • Bred påsöppning för att underlätta införing av prov.
  • Lämplig för alla typer av homogenisatorer.
  • Avrivbar topp som eliminerar risken för inre kontaminering.
  • Finns i flera storlekar för att möta alla dina behov.
  • RNas-, DNas- och pyrogenfri.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Avrivbar skyddsremsa
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material LDPE, LLDPE
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 30 x 30 tum.
Längd (engelska) 30 tum
Bredd (engelska) 30 tum
Produkttyp Påse utan filter
Kapacitet (engelska) 1833 oz.
Kapacitet (metrisk) 55 L
Längd (metrisk) 76.2 cm
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Tjocklek (metrisk) 76,2 μm