Läs mer
LABPLAS Säker-T
Mått (L x B):
24 x 24 tum.
30 x 30 tum.
Beskrivning
- Tillverkad av extruderad jungfrulig polyeten som garanterar inre sterilitet.
- Bred påsöppning för att underlätta införing av prov.
- Lämplig för alla typer av homogenisatorer.
- Avrivbar topp som eliminerar risken för inre kontaminering.
- Finns i flera storlekar för att möta alla dina behov.
- RNas-, DNas- och pyrogenfri.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1600 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 48 L |
| Förslutningstyp | Avrivbar skyddsremsa |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | LDPE, LLDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 76,2μ m |
| Tjocklek (engelska) | 3 mil |
| Visa mer |