Läs mer
LABPLAS Secure-T Clear
Produktkod. 17940285
Change view
Mått (L x B):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610 mm
Tjocklek (metrisk):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (metrisk)
17940285 381 x 508 mm 76,2 μm
17950225 102 x 165 mm 63,5 μm
17900305 305 x 356 mm 101,6 μm
17960225 305 x 457 mm 101,6 μm
17950255 381 x 508 mm 101,6 μm
17960125 381 x 610 mm 101,6 μm
17930305 178 x 305 mm 101,6 μm
17910255 140 x 305 mm 76,2 μm
17940175 178 x 305 mm 76,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17940285 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer SCL1520
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blenderpåse med öppen avrivningsskyddsremsa designad för att klara de mest krävande laboratoriehomogenisatortester.
  • Secure-T sterila homogenisatorpåsar är designade för att klara de mest krävande laboratorietester.
  • Avrivbar skyddsremsa
  • Enkel att använda
  • Transparent för att säkerställa full synlighet av provet
  • Finns i flera storlekar och tjocklekar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
nr per ärende 500/Cs.
Tjocklek (engelska) 3 mil.
Mått (L x B) 381 x 508 mm
Längd (engelska) 15 tum
Bredd (engelska) 20 tum
Produkttyp Blenderpåse
Längd (metrisk) 381 mm
Bredd (metrisk) 508 mm
Tjocklek (metrisk) 76,2 μm