Läs mer
LABPLAS Secure-T Clear
Description
- Secure-T sterila homogenisatorpåsar är designade för att klara de mest krävande laboratorietester.
- Avrivbar skyddsremsa
- Enkel att använda
- Transparent för att säkerställa full synlighet av provet
- Finns i flera storlekar och tjocklekar
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Latexfri | Ja |
| nr per ärende | 250/Cs. |
| Tjocklek (engelska) | 4 mil. |
| Mått (L x B) | 305 x 457 mm |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (engelska) | 18 tum |
| Show More |