Läs mer
LABPLAS Secure-T Roll
Beskrivning
- SECURE-T mixerpåsar i rullformat för SA3-7012
- Mått: 178 x 305 mm
- Kapacitet: 1650 ml
- Valfri kartongdispenser
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rensa med White Block |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Latexfri | Ja |
| nr per ärende | 1000/Cs. |
| Mått (L x B) | 178 x 305 mm |
| Produkttyp | Blenderpåse |
| Kapacitet (metrisk) | 1650 mL |