Beskrivning
Designad för att leverera precision, säkerhet och användarkomfort uppfyller 391 Smarts säkra vägstation de högsta kraven inom läkemedel, kemi och industri.
Förbättrad säkerhet
391 Smart uppfyller helt AFNOR NF X 15-211:2009 och EN1822-1:2019-standarderna, och erbjuder avancerat skydd genom sitt HEPA-filtreringssystem som upprätthåller ett jämnt luftflöde på upp till 300 m³/h. En valfri version med aktivt kolfilter (220 m³/h) finns också, idealisk för arbete med flyktiga ämnen.
Smart, uppkopplad teknik
Med inbyggd nätverksanslutning, en användarvänlig ljusindikator och en integrerad larmsensor förbättrar 391 Smart operatörens säkerhet samtidigt som den förenklar den dagliga driften. Genom att kombinera en automatiserad våg med vägstationen möjliggörs säker hantering av pulver med varierande partikelstorlekar (från granuler till nanopartiklar) samt av vätskor som lösningsmedel, syror och baser.
Premiumarbetsyta
Utrustad med en Trespa™ TopLab™ PLUS-yta och en marmorinsats för precisionsvägning erbjuder denna station hållbarhet, kemisk beständighet och enkel rengöring, vilket möjliggör uppgifter med hög precision.
Kompakt och ergonomiskt
Mått (B x H x D): 1140 x 1721 x 906 mm (med armstöd), 825 mm (utan). Den avlånga bågöppningen säkerställer enkel åtkomst samtidigt som maximal inneslutning bibehålls.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utrustningsinneslutningskapsling |
| Filtertyp | Bundet kol och/eller HEPA |
| Material | Korrosionsbeständigt elektrogalvaniserat stål, syraresistent polymerbeläggning |
| Spänning | 100/240 V |