Läs mer
3M™ SecureFit™ 100 skyddsglasögon
Produktkod. 17364690 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Linsbeläggning Förpackningsstorlek
17364690 SF107AF-BLU-EU Anti-dimma, Reptålig Varje
17324680 SF103AF-BLU-EU Anti-dimma, Reptålig -
17324690 SF101AS-BLK-EU Reptålig -
17334690 SF101AS-BLU-EU Reptålig -
17344690 SF102AF-BLU-EU Anti-dimma, Reptålig -
17354690 SF101AF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig -
17384690 SF101AF-BLU-EU Anti-dimma, Reptålig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17364690 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100244061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 SEK
    66.21 SEK / Paket med 1
    Save 44.79 SEK
    40% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ 100-serien har en elegant, sportig linsform i kombination med en patenterad skaldesign som självjusteras till olika huvudstorlekar för att ge en snygg men ändå bekväm passform under en längre tid.
  • Ekonomisk robust 3M™ SecureFit™ sortiment av skyddsglasögon
  • 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning. Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
  • Smal omlott design för att se bättre ut på mindre ansikten
  • Ekonomiskt bulkpaket (5-pack) tillgängligt (endast svart ram)
  • Platt och flexibel tempeldesign kombineras väl med 3M™ Skyddande hörselkåpor
  • Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
  • Lätt att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001
Linsfärg Inomhus/Utomhus ljusgrå
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Blått
Modell SF107AF-BLU-EU
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400