Läs mer
3M™ SecureFit™ 200 skyddsglasögon
Produktkod. 17921030 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17921030 Klart
17941030 Grå
17911030 Bärnsten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17921030 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100194736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.00 SEK
    1611.45 SEK / Paket med 20
    Save 538.55 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
SecureFit™ 200-serien är lätta skyddsglasögon med Pressure Diffusion Temple Technology. Våra glasögon har en omslutande design som är säker och bekväm. De finns i olika linsfärger.
  • Ekonomisk lättvikt (18 g) 3M™ SecureFit™ sortiment av skyddsglasögon
  • 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning.
  • Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
  • Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper (tillgänglig på utvalda modeller)
  • Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
  • Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor
  • Lätt att rengöra
  • Skumpackning tillgänglig för att begränsa ögonexponeringen för skräp
  • Receptbelagd bilaga finns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Material Plast
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Plast
Rammaterial Plast
UV-skydd Hold (Håll)
Ramtyp Standard