Beskrivning
- Ekonomisk lättvikt (18 g) 3M™ SecureFit™ sortiment av skyddsglasögon
- 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning.
- Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
- Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper (tillgänglig på utvalda modeller)
- Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
- Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor
- Lätt att rengöra
- Skumpackning tillgänglig för att begränsa ögonexponeringen för skräp
- Receptbelagd bilaga finns
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Grå |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Plast |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | Hold (Håll) |
| Ramtyp | Standard |