Läs mer
3M™ SecureFit™ Säkerhetsglasögon mot repor och imma
Handla allt 3M Produkter
Linsfärg:
Blå spegel
Bärnsten
Grå
Inomhus/Utomhus
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en rad olika linsfärger
- Skydd mot UV-strålning
- Anpassar sig naturligtvis till individers huvudstorlekar
- Kantlösa linser och fast längd på tinningen för att förbättra bågens komfort
- Mjuka, justerbara näskuddar för ännu bättre anpassning av passformen
- Få extra komfort över öronen med vadderade tinningar
- Tempelarmar i en djärv färg för en infusion av stil
Specifikationer
Specifikationer
| Linsfärg | Blå spegel |
| Produkttyp | Glasögon |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |